Merck
374784
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitril
97%
Synonym(e):
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
Größe auswählen
5 G
€ 205,00
€ 205,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 205,00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4C6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 205,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
191-195 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChIKey
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
Artikel
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.