Fortfahren mit
494348
1-Brom-4-methylpentan
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CH(CH2)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-968-8
MDL number:
Assay:
97%
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CC(C)CCCBr
InChI
1S/C6H13Br/c1-6(2)4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
XZKFBZOAIGFZSU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-4-methylpentane can be synthesized by treating 4-methyl-1-pentanol with phosphorous tribromide. The conformational analysis of its liquid-state and solid-state IR and Raman spectra and showed the presence of a mixture of PC,PH, and P′H conformers.
Application
1-Bromo-4-methylpentane may be used in the synthesis of:
  • diethyl 2-(4′-methylpentyl)malonate
  • 1,3-bis(4-(isopentyloxy)phenyl)urea
  • 1,3-bis(4-(isopentyloxy)phenyl)thiourea
  • 13-methyl-1-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]tetradec-8-yne
  • 15-methyl-1-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]hexadec-10-yne
  • 3-[2-isohexyloxy-3-(hydroxymethyl]-5-phenyl-2-isohexyloxybenzyl alcohol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
391107559318560197
description
97%
description
contains copper as stabilizer, 99%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.638 (lit.)
refractive index
n20/D >1.5800 (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.646 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
146 °C (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
bp
237-238 °C/760 mmHg (lit.)
bp
-
functional group
bromo, alkyl halide
functional group
alkyl halide, bromo
functional group
bromo
functional group
amine, bromo
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)