Merck
642363
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-Aminobenzofuran-2-Carboxylat
97%
Größe auswählen
5 G
€ 94,30
€ 94,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 94,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 94,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
InChIKey
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)