Wichtige Dokumente
641588
Dodecylmethylsulfoxid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfoxide
SMILES String
CCCCCCCCCCCCS(C)=O
InChI
1S/C13H28OS/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
CJPDBKNETSCHCH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)