Merck
633275
Sigma-Aldrich
1-Brompropan-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propyl-bromid-2,3-13C2
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-110 °C (lit.)
Dichte
1.376 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH2]CBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1+1,2+1
InChIKey
CYNYIHKIEHGYOZ-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)