Merck
632384
Sigma-Aldrich
Diisopropyl-13C6-ether
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Isopropyl-13C6- ether
About This Item
Lineare Formel:
[(13CH3)213CH]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
68-69 °C (lit.)
Dichte
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])O[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
ZAFNJMIOTHYJRJ-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)