Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-852-3
Beilstein/REAXYS Number:
969167
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
559 °F
refractive index
n20/D 1.418
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?