Merck
513121
Sigma-Aldrich
sec-Butylether
96%
Synonym(e):
Di-sec-butyl ether
Größe auswählen
5 G
€ 183,00
€ 183,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 183,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 183,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
Dichte
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)