Merck
630918
Sigma-Aldrich
2-Brom-N-Methylanilin
95%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.6070 (lit.)
bp
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
InChIKey
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Bromo-N-methylaniline can be synthesized via the reduction of 2-bromoformylanilide.[1]
Anwendung
2-Bromo-N-methylaniline can be used to synthesize benzimidazole derivatives, via one pot N-arylation of amides/cyclic amides in the presence of copper iodide nanoparticles.[2] It can also be used in the synthesis of alkyltelluro-substituted aromatic amines, which can show radical trapping ability.[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poon F-J, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(36), 12891-12903 (2016)
"Nanoparticle mediated organic synthesis (NAMO-synthesis): CuI-NP catalyzed ligand free amidation of aryl halides"
Kumar A and Bishnoi KA
Royal Society of Chemistry Advances, 4(78), 41631- 41635 (2014)
"Syntheses of 2-Unsubstituted 1H-1, 3-Benzazaphospholes from N-Formyl-2-bromoanilides"
Ghalib M, et al.
Heteroatom Chem., 4(78), 452-459 (2013)