Wichtige Dokumente
62426
Lithiumaluminiumhydrid -Lösung
~3.5 M in THF/toluene, suspension
Synonym(e):
LAH, Lithiumalanat, Lithiumtetrahydroaluminat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
suspension
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
~3.5 M in THF/toluene
Dichte
0.89 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Herstellung von thermoplastischen Polyestern/Polyamiden aus Ölsäure
- Lithium-Polymer-Batterien
- Hydrodefluorierung von gem-Difluormethylen-Derivaten
- Asymmetrische Aldol-Reaktionen
- Synthese von Li-Al-N-H-Kompositen mit Wasserstoff absorbierenden bzw. desorbierenden Eigenschaften
LAH ist ein starkes Reduktionsmittel für zahlreiche unterschiedliche Reduktionsreaktionen, etwa die Reduktion von Ketonen zu Alkoholen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)