Merck
236055
Sigma-Aldrich
Lithiumaluminiumhydrid -Lösung
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
Synonym(e):
LAH, Lithiumalanat, Lithiumtetrahydroaluminat
About This Item
Lineare Formel:
LiAlH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reaktionsmittel oder Reagens für:
  • Herstellung von thermoplastischen Polyestern/Polyamiden aus Ölsäure
  • Lithium-Polymer-Batterien
  • Hydrodefluorierung von gem-Difluormethylen-Derivaten
  • Asymmetrische Aldol-Reaktionen
  • Synthese von Li-Al-N-H-Kompositen mit Wasserstoff absorbierenden bzw. desorbierenden Eigenschaften
LAH ist ein starkes Reduktionsmittel für zahlreiche unterschiedliche Reduktionsreaktionen, etwa die Reduktion von Ketonen zu Alkoholen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lithium Aluminum Hydride.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 126(3), 989-992 (2001)
Enhanced performance in lithium-polymer batteries using surface-functionalized Si nanoparticle anodes and self-assembled block copolymer electrolytes.
Choi, Ilyoung and Ahn, Hyungmin and Park, Moon Jeong
Macromolecules, 44(18), 7327-7334 (2011)
Solid Acids as Heterogeneous Support for Primary Amino Acid-Derived Diamines in Direct Asymmetric Aldol Reactions.
Demuynck ALW, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(5), 725-732 (2011)
Thermoplastic polyester amides derived from oleic acid.
Zuo, Jiaqing and Li, Shaojun and Bouzidi, Laziz and Narine, Suresh S
Polymer, 52(20), 4503-4516 (2011)
ZnCl2-catalyzed hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives with lithium aluminum hydride.
Cheng, Jianhang and Wu, Jingjing and Cao, Song
Tetrahedron Letters, 52(27), 3481-3484 (2011)