Wichtige Dokumente
426245
Ethylen-d4-diamin
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Ethylenediamine-1,1,2,2-d4
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
InChIKey
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?