Merck
615234
Sigma-Aldrich
Diphenylsulfoxid-d10
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(C6D5)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
206-208 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChIKey
JJHHIJFTHRNPIK-LHNTUAQVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable