Merck
615099
Sigma-Aldrich
1-Butan-d9-ol
98 atom % D
Synonym(e):
Butyl-d9-alkohol
Größe auswählen
5 G
€ 652,00
€ 652,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 652,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)2CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 652,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-90 °C (lit.)
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-YNSOAAEFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)