Merck
614904
Sigma-Aldrich
Methan-d3-thiol
98 atom % D
Synonym(e):
Methyl-d3 mercaptan
About This Item
Lineare Formel:
CD3SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
51.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
98 atom % D
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3
InChIKey
LSDPWZHWYPCBBB-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard 5 g quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 15 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Empfohlene Produkte
Stainless steel hose adapter Z14,683-8 or stainless steel body mini gas regulator Z51,354-7 is recommended.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jared A Wiig et al.
Nature communications, 6, 8034-8034 (2015-08-12)
Carbide insertion plays a pivotal role in the biosynthesis of M-cluster, the cofactor of nitrogenase. Previously, we proposed a carbide insertion pathway involving methyltransfer from SAM to a FeS precursor and hydrogen abstraction from this methyl group that initiates the