Merck
614777
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyd-3-d1
31 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7DH5O2
Molekulargewicht:
123.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
31 atom % D
Mol-Gew.
122.44 by atom % calculation
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)