Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
DO-C6D4-CDO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.16
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % D
form
solid
mp
117-119 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C([2H])=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-QNKSCLMFSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+6 | mass shift M+5 | mass shift M+1 | mass shift M+4 |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 117-119 °C (lit.) | mp 117-119 °C (lit.) | mp 117-119 °C (lit.) | mp 117-119 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?