Wichtige Dokumente
614041
2,6-Dichlorbenzyliden-3,4,5-d3-aminoguanidin-acetat
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Guanabenz-monoacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
193 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
InChIKey
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)