Merck
613878
Sigma-Aldrich
Methylacetylen-d4
99 atom % D
Synonym(e):
Propin-d4
About This Item
Lineare Formel:
CD≡CCD3
Molekulargewicht:
44.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352003
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % D
bp
-23.2 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-102.7 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C#CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i1D,2D3
InChIKey
MWWATHDPGQKSAR-BMQYTIHCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)