Merck
613649
Sigma-Aldrich
Dimethylamin-d7-deuterochlorid Deuterochlorid
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2ND · DCl
Molekulargewicht:
89.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
Cl[2H].[2H]N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;/hD2
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-JJWAXNBFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)