Fortfahren mit
609595
1,3-Dinitrobenzol-15N2
98 atom % 15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 335,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
1,3-(15NO2)2C6H4
Molekulargewicht:
170.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
€ 335,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[O-][15N+](=O)c1cccc(c1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI key
WDCYWAQPCXBPJA-BFGUONQLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
389366487465366528
description
98 atom % 15N
description
98 atom % D
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+4
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bp
297 °C (lit.)
bp
297 °C (lit.)
bp
267 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mp
-
mp
169 °C (lit.)
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)