Merck
609196
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-methionin-15N, L-Methionin-15N, N-Fmoc
Größe auswählen
500 MG
€ 2.200,00
€ 2.200,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 2.200,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 2.200,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CSCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
InChIKey
BUBGAUHBELNDEW-STBUMTBBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)