Fortfahren mit
609145
Fmoc-Ser(tBu)-OH-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-serin-15N, O-tert.-Butyl-N-(9-flurorenylmethoxycarbonyl)-L-serin-15N, L-Serin-15N, N-Fmoc, O-t-butyl Derivat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCH2CH15NH-(Fmoc)CO2H
Molekulargewicht:
384.43
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i23+1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-OVXGTMFBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)