Fortfahren mit
577960
Fmoc-Lys(Boc)-OH-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
L-Lysin-15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc Derivat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(Boc-15NH)(CH2)4CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.54
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
133 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+2
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CCCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i27+1,28+1
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-SBAWBPENSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
653632591092485756
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+8
mass shift
M+1
mass shift
M+1
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
133 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
133-135 °C (lit.)
mp
174-175 °C (lit.)
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc
functional group
Fmoc
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)