Merck
609188
Sigma-Aldrich
D-Phenylglycin-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(15NH2)CO2H
Molekulargewicht:
152.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
302 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2][C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1/i9+1
InChIKey
ZGUNAGUHMKGQNY-JEUFFZKHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)