Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 896,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.120,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO213C13CH213CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
room temp
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-JCDJMFQYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 98 atom % D | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 187-190 °C (lit.) | mp 187-190 °C (lit.) | mp 187-190 °C (lit.) | mp 187-190 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?