Fortfahren mit
488356
Bernsteinsäure-d6
98 atom % D
Synonym(e):
Butandisäure-d6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 511,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
DO2C(CD2)2CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
€ 511,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
293075488364452440
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D, 99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+6
mass shift
M+4
mass shift
M+2
mass shift
M+6
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)