Wichtige Dokumente
600148
L-Valin-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, L-Valin-ul-13C,15N
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?