Fortfahren mit
605239
L-Leucin-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.830,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(13CH3)213CH13CH213CH(NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
€ 1.280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
General description
Leucine is a non-polar ketogenic amino acid. It can be metabolised to acetoacetate and acetyl coenzyme A. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
486825608092608041
description
98 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % D
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+3
mass shift
M+7
mass shift
M+8
assay
95% (CP)
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % 15N
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucin-13C6
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)