Merck
595861
Sigma-Aldrich
PAMAM-Dendrimer, 1,4-Diaminobutan-Kern, Generation 1.0 -Lösung
20 wt. % in methanol
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
Molekulargewicht:
1457.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Beschreibung
amino surface groups
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 1
Leistungsmerkmale
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
Konzentration
20 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
8
Brechungsindex
n20/D 1.370
bp
64.7 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Contains 8 surface amino groups.
Verpackung
unit weight includes solvent
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritic NanoTechnologies, Inc.
Mfg. by Dendritic Nanotechnologies Inc. Licensed for research use only.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C