Merck
594598
Sigma-Aldrich
2-Brom-2′,4′-dihydroxyacetophenon
95%
Größe auswählen
1 G
€ 66,60
€ 66,60
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 66,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 66,60
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,10-11H,4H2
InChIKey
RAULLGKGLGXMOM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R K Munns et al.
Journal of chromatography, 442, 209-218 (1988-06-17)
A method is presented for the derivatization and determination of carboxylic acids by high-performance liquid chromatography with electrochemical and ultraviolet detection. The derivatizing reagents used in this study were synthesized, and their suitability was investigated for determination of drugs and