Merck
59453
Sigma-Aldrich
(R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol-p-toluolsulfonat
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
1,2-Isopropyliden-sn-glycerin-3-tosylat, D-α,β-Isopropylidenglycerin-γ-tosylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.34
Beilstein:
89800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D −7.0±0.5°, neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChIKey
SRKDUHUULIWXFT-LLVKDONJSA-N
Sonstige Hinweise
Chiral building block[1][2][3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 349-349 (1984)
S.K. Bhatia et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1729-1729 (1987)
C. Andre et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9, 1359-1359 (1998)