13742
(±)-3-Benzyloxy-1,2-propandiol
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-1-Benzylglycerin, (±)-Glycerin-1-benzylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.533
Dichte
1.140 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChIKey
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves