561487
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
97%
Synonym(e):
1,2-Benzisothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazolon, 1,2-Benzothiazolin-3-on, 2,3-Dihydro-1,2-benzothiazol-3-on, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazol, Benzisothiazolin-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
SMILES String
Oc1nsc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
of Acyl Azide