Wichtige Dokumente
591491
Stearinsäure-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Octadecacarbonsäure-2-13C-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-CAAGJAQSSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)