Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
4-Octylitaconat, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(CC(OCCCCCCCC)=O)=C)=O
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-11(7-5-2)17-13(16)10(3)9-12(14)15/h11H,3-9H2,1-2H3,(H,14,15)/p-1
InChI key
GIRJEIMINMHXQS-UHFFFAOYSA-M
Application
4-Octylitaconat wird verwendet:
- zur Untersuchung seiner anti-inflammatorischen Wirkung bei Makrophagen[1]
- zur Behandlung von aus Knochenmark stammenden Makrophagen (BMDMs) für die BMDM-Stimulation mit Nuklearfaktor-Erythroid 2-verwandtem Faktor 2 (NRF2)-aktivierenden Carboxylsäure-Verbindungen[2]
- zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Kollagen1-Expression bei systemischen Sklerose-(SSc)-Hautfibroblasten[3]
Biochem/physiol Actions
4-Octylitaconat (4-Ol) besitzt anti-inflammatorische Eigenschaften. Es kann die Glyceraldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) und die Glykolyse bei Makrophagen behindern. Es ist dank seiner hohen Thiol-Reaktivität ggf. ein guter Ersatz für Itaconat. Die elektrophilen α- und β-ungesättigten Anteile von 4-Ol können die Alkylierung des Thiols in den Cysteinresten von Proteinen mittels der Michael-Reaktion unterstützen.[4]
Dieses endogene Metabolit-Itaconat hat sich vor Kurzem als Regulator der Makrophagen-Funktion profiliert. 4-Octylitaconat ist ein zellpermeables Itaconatderivat, das die Zytokinproduktion verringert und vor Lipopolysaccharid-induzierter Letalität in vivo schützt. Esterasen in Myoblastzellen und Makrophagen der Maus hydrolysieren es zu Itaconat, das Zysteinreste auf KEAP1 alkyliert und es so dem Transkriptionsfaktor Nrf2 ermöglicht, die Expression von antioxidativen und anti-inflammatorischen nachgelagerten Genen zu erhöhen.
Zellpermeables Itaconatderivat, das die Zytokinproduktion verringert und vor Lipopolysaccharid-induzierter Letalität in vivo schützt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?