Fortfahren mit
CRM031
Spurenmetalle – Klärschlamm 3
pkg of 40 g (dry)
Synonym(e):
Sludge matrix CRM, trace metals
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
40 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 40 g (dry)
manufacturer/tradename
RTC CRM031-040
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM016QC1132QC1052
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
RTC CRM031-040
manufacturer/tradename
RTC CRM016-050
manufacturer/tradename
RTC QCI-034-1
manufacturer/tradename
RTC QCI-034-2
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
Analyt
Beschreibung
  • Aluminum
  • Antimony
  • Arsenic
  • Barium
  • Beryllium
  • Boron
  • Cadmium
  • Calcium
  • Chromium
  • Cobalt
  • Copper
  • Iron
  • Lead
  • Magnesium
  • Manganese
  • Mercury
  • Molybdenum
  • Nickel
  • Potassium
  • Selenium
  • Silver
  • Sodium
  • Strontium
  • Thallium
  • Tin
  • Vanadium
  • Zinc
Alle anzeigen (27)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-09-5 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 1327-53-3 + 10045-94-0 + 10141-05-6
CAS No.
7789-09-5 + 1327-53-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)