Merck
591394
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiphenylamin-2,2′,4,4′,6,6′-d6
98 atom % D
Größe auswählen
100 MG
€ 1.230,00
€ 1.230,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.230,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12D6H4N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.230,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
65-66 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1)N(N=O)c2c([2H])cc([2H])cc2[2H]
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D
InChIKey
UBUCNCOMADRQHX-MWJWXFQUSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Urinary bladder
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)