Merck
590177
Sigma-Aldrich
1-Ethinyl-3,5-difluorbenzol
97%
Größe auswählen
1 G
€ 90,70
€ 90,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 90,70
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 90,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
Dichte
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cc(F)cc(c1)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h1,3-5H
InChIKey
OTDGZDMGSFBZLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)