Merck
467006
1-Ethinyl-2-fluorbenzol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H4C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI key
YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, a fluorinated benzene derivative, is a terminal alkyne.
Application
Employed in studies on the polymerization and cross-coupling of phenylacetylenes.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)