Merck
589101
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-ethylacrylat
96%
Synonym(e):
Ethyl α-ethylacrylate, Ethyl 2-methylenebutanoate, Ethyl ethacrylate
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C(CH2)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
139-145 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C([H])=C(\CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OUGJKAQEYOUGKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)