Fortfahren mit
E9706
Ethylacrylat
contains 10-20 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonym(e):
Acrylsäureethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
2 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,20
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-438-8
Beilstein/REAXYS Number:
773866
MDL number:
€ 44,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
721 °F
contains
10-20 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
12.1 %
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Es ist ein Acrylmonomer. Es kann entweder durch eine Reaktion von Acetylen mit Kohlenstoffmonoxid und Ethylalkohol in Gegenwart von Nickelcarbonyl und Chlorwasserstoff als Katalysatoren oder durch eine katalysierte Veresterung von Acrylsäure mit Alkohol hergestellt werden. Es polymerisiert leicht, wenn es Hitze, Licht oder anderen Initiatoren ausgesetzt ist.
Application
Wird in der Herstellung verschiedener Polymere und Copolymere verwendet. Es wird auch als Bestandteil von Latexfarben, Bindemitteln, Dichtungsmaterialien, Schmierölen, Poliermitteln, Klebstoffen, Fasern, Kunststoffmaterialien und anderen Produkten eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76130W24181176778
description
contains 10-20 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
description
analytical standard
description
≥99.5%, stabilized
description
analytical standard
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.), 0.921 g/mL at 20 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3 (vs air)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.), n20/D 1.403
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacrylat
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
48.2 °F - closed cup
flash_point_c
9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf