Merck
415324
Sigma-Aldrich
N-Isopropylacrylamid
97%
Synonym(e):
NIPAM
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCONHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
89-92 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)
InChIKey
QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-Isopropylacrylamid (NIPAM) ist eine biokompatible monomere Einheit, die aufgrund ihrer temperaturempfindlichen Eigenschaften (wie u. a. temperaturbasierte Volumen- und Phasenänderungen) zur Bildung von reizempfindlichen Polymeren verwendet werden kann. Diese Eigenschaften ändern sich, wenn die Temperatur der Lösung eine niedrigere kritische Lösungstemperatur (LCST) erreicht.
Anwendung
Monomer zum Einsatz in der Herstellung thermosensitiver, wasserquellbarer Hydrogele.
NIPAM kann zur Herstellung von Poly(NIPAM)-basierten duroplastischen Polymeren verwendet werden, welche wiederum für verschiedenste Anwendungen wie beispielsweise Gewebezüchtung, Zellkultivierung, biomedizinische Beschichtung, Arzneimittelfreisetzung und Muskelregeneration eingesetzt werden kann.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saunders, B.R.
Surfactant Science Series, 115, 419-419 (2003)
Meunier, F., Elaissari, A.
Surfactant Science Series, 115, 117-117 (2003)
Firdaus Yhaya et al.
Macromolecular rapid communications, 33(21), 1868-1874 (2012-08-24)
A block copolymer based on poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAAm) and a block with a statistical distribution of poly(2-hydroxyethyl acrylate) (PHEA) and repeating unit with carrying β-cyclodextrin was prepared via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization and click reaction. Addition of poly(2-hydroxyethyl
Functional copolymers of N-isopropylacrylamide for bioengineering applications
Rzaev ZMO, et al.
Progress in Polymer Science, 32(5), 534-595 (2007)
Bio-Instructive Scaffolds for Muscle Regeneration: NonCrosslinked Polymers
Bio-Instructive Scaffolds for Musculoskeletal Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 34(9), 161-186 (2017)
Artikel
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.