Merck
588946
Sigma-Aldrich
3-[5-(2-(Trifluormethyl)phenyl)furan-2-yl]-acrylsäure, überwiegend trans
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9F3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-8H,(H,18,19)/b8-6+
InChIKey
WWHMEYXWUKCAKU-SOFGYWHQSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)