Fortfahren mit
L8404
Linoleic acid methyl ester, cis/trans-isomers
Synonym(e):
Linoleic Acid Methyl Ester Isomers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 599,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
€ 599,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule
Other Notes
Contains methyl esters of each of the following with the approx. weight percentage of each component as indicated.
trans-9,trans-12-Octadecadienoic acid (50%)
cis-9,trans-12-Octadecadienoic acid (20%)
trans-9,cis-12-Octadecadienoic acid (20%)
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid (10%)
These isomers are found as triglycerides in partially hydrogenated vegetable oils and margarines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6031E3511E6001
description
-
description
-
description
≥99%
description
≥98%, liquid
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)