Y0000124
Pidolat Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Oxo-L-prolyl-L-glutaminsäure, (2S)-2-{{[(2S)-5-Oxopyrrolidin-2-yl]-carbonyl}-amino}-pentandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pidolate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1C(CCC1=O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H14N2O6/c13-7-3-1-5(11-7)9(16)12-6(10(17)18)2-4-8(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,11,13)(H,12,16)(H,14,15)(H,17,18)
InChIKey
YRUFRJRFQFBNQR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)