Merck
586943
Sigma-Aldrich
Ethylendiamin-13C2 -dihydrochlorid
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
H2N13CH213CH2NH2 . 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[H].Cl[H].N[13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1+1,2+1;;
InChIKey
OHHBFEVZJLBKEH-BQTCFENJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves