Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.280,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH315NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.51
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
232-234 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.C[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i2+1;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-CGOMOMTCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 99 atom % D, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C, 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| mass shift M+1 | mass shift M+4 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 232-234 °C (lit.) | mp 232-234 °C (lit.) | mp 232-234 °C (lit.) | mp 227-230 °C (lit.) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?