608815
Ethylendiamin-15N2 -dihydrochlorid
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
1,2-Ethanedi(amine-15N) dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.Cl.[15NH2]CC[15NH2]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i3+1,4+1;;
InChIKey
OHHBFEVZJLBKEH-MWLKZMJOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable