Wichtige Dokumente
579270
meso-Octamethylcalix[4]pyrrol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
SMILES String
CC1(C)c2ccc([nH]2)C(C)(C)c3ccc([nH]3)C(C)(C)c4ccc([nH]4)C(C)(C)c5ccc1[nH]5
InChI
1S/C28H36N4/c1-25(2)17-9-11-19(29-17)26(3,4)21-13-15-23(31-21)28(7,8)24-16-14-22(32-24)27(5,6)20-12-10-18(25)30-20/h9-16,29-32H,1-8H3
InChIKey
XZCHDFOYWDLFEY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)